Tisk…
Kyselina malonová 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
125260010 125262500 125260051
ACRO125260010EA 9640 CZK
ACRO125260010 ACRO125262500 ACRO125260051
Kyselina malonová 99%
Kyselina malonová
Vzorec: C₃H₄O₄
Bod varu: 387 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,669 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002707
CAS číslo: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 136 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm