Tisk…
1,16-Hexadecanedioic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,14-Tetradecanedicarboxylic acid, Thapsic acid, Hexadecanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
177504-1G 177504-5G
SIAL177504-1GEA 2510 CZK
SIAL177504-1G SIAL177504-5G
1,16-Hexadecanedioic acid, Sigma-Aldrich®
1,16-Hexadecanedioic acid
Vzorec: C₁₆H₃₀O₄
Bod varu: 430 °C (1013 hPa)
Bod tání: 122…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002746
CAS číslo: 505-54-4
EINECS: 208-013-5