Tisk…
1,12-Dodecanedioic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
D1009-100G D1009-500G
SIALD1009-100GEA 919 CZK
SIALD1009-100G SIALD1009-500G
1,12-Dodecanedioic acid, Sigma-Aldrich®
1,12-Dodecanedioic acid
Vzorec: C₁₂H₂₂O₄
Bod varu: 294 °C (1013 hPa)
Bod tání: 121…126 °C
Hustota: 1,175 g/cm³ (21 °C)
Bod vzplanutí: 220 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00002735
CAS číslo: 693-23-2
EINECS: 211-746-3