Tisk…
1,12-Dodecanedioic acid 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dodecanedioic acid, 1,10-Decanedicarboxylic acid
A10387.0B A10387.30
A10387.0BEA 6040 CZK
A10387.0B A10387.30
1,12-Dodecanedioic acid 99
1,12-Dodecanedioic acid
Purity: 99% CAS No.: 693-23-2 Molecular Formula: HO2C(CH2)10CO2H Formula Weight: 230.31 Flash Point: 227°(440°F) Odour: Odourless Boiling Point: 244-245°/10mm Beilstein Reference: 1782580 MDL No.: MFCD00002735
Vzorec: C₁₂H₂₂O₄
MW: 230.3
Bod varu: 244…245 °C (10 mmHg)
Bod tání: 127…131 °C
Hustota: 1.150
Bod vzplanutí: 227 °C (440 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002735
CAS číslo: 693-23-2
EINECS: 211-746-3