Tisk…
1,12-Dodecanedioic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dodecanedioic acid, 1,10-Decanedicarboxylic acid
111880050 111885000 111881000
ACRO111880050EA 754 CZK
ACRO111880050 ACRO111885000 ACRO111881000
1,12-Dodecanedioic acid 99%
1,12-Dodecanedioic acid
Vzorec: C₁₂H₂₂O₄
Bod varu: 245 °C (10 mmHg)
Bod tání: 125…130 °C
Hustota: 1,175 g/cm³ (21 °C)
Bod vzplanutí: 220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002735
CAS číslo: 693-23-2
EINECS: 211-746-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
Viscosity 30.5 to 36.5
pH 3.0 to 3.8 (1 % solution)