Tisk…

Kyselina sebaková, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid

84809-1KG 84809-100G
SIAL84809-1KGEA 3410 CZK
SIAL84809-1KG SIAL84809-100G
Kyselina sebaková, Sigma-Aldrich®
Kyselina sebaková
Vzorec: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Bod varu: 374 °C (1013 hPa)
Bod tání: 127…131 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 221 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004440
CAS číslo: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR