Tisk…
Kyselina sebaková, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
283258-250G 283258-1KG 283258-5G
SIAL283258-250GEA 958 CZK
SIAL283258-250G SIAL283258-1KG SIAL283258-5G
Kyselina sebaková, Sigma-Aldrich®
Kyselina sebaková
Vzorec: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Bod varu: 374 °C (1013 hPa)
Bod tání: 127…131 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 221 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004440
CAS číslo: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558