Tisk…
Kyselina sebaková 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
132630010 132630025 132631000 132630100
ACRO132630010EA 4560 CZK
ACRO132630010 ACRO132630025 ACRO132631000 ACRO132630100
Kyselina sebaková 98%
Kyselina sebaková
Vzorec: C₁₀H₁₈O₄
Bod varu: 294,4 °C (100 mmHg)
Bod tání: 131…134 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004440
CAS číslo: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Ash ≤0.06 %