Tisk…

Kyselina thioglykolová, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Mercaptoacetic acid

M-Clarity™ quality level = MQ100

T3758-100ML T3758-500ML
SIALT3758-100MLEA 1740 CZK
SIALT3758-100ML SIALT3758-500ML
Kyselina thioglykolová, Sigma-Aldrich®
Kyselina thioglykolová
Vzorec: HSCH₂COOH
MW: 92,12 g/mol
Bod varu: 96 °C (1013 hPa)
Bod tání: –16,5 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 130 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004876
CAS číslo: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
UN: 1940
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45179825145ec44f2e058197a0ee54845ae7c750&vid=51e43f5b69b880b196570b3065f9b4d8db7336d1&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR