Tisk…
Kyselina thioglykolová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
528056-100ML 528056-25ML
SIAL528056-100MLEA 1220 CZK
SIAL528056-100ML SIAL528056-25ML
Kyselina thioglykolová, Sigma-Aldrich®
Kyselina thioglykolová
Vzorec: HSCH₂COOH
Bod varu: 96 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004876
CAS číslo: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
UN: 1940
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45179825145ec44f2e058197a0ee54845ae7c750&vid=51e43f5b69b880b196570b3065f9b4d8db7336d1&prid=web&clid=SAPDAM