Tisk…
3-Mercaptopropionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
M5801-100G M5801-500G M5801-5G
SIALM5801-100GEA 2050 CZK
SIALM5801-100G SIALM5801-500G SIALM5801-5G
3-Mercaptopropionic acid, Sigma-Aldrich®
3-Mercaptopropionic acid
Vzorec: C₃H₆O₂S
MW: 106,15 g/mol
Bod varu: 217 °C (1013 hPa)
Bod tání: 17…19 °C
Hustota: 1,2199 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004897
CAS číslo: 107-96-0
EINECS: 203-537-0
UN: 2922
ADR: 8,II