Tisk…
3-Mercaptopropionic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05967.0100 8.05967.0250
8.05967.0100EA 1090 CZK
8.05967.0100 8.05967.0250
3-Mercaptopropionic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Mercaptopropionic acid
Vzorec: C₃H₆O₂S
MW: 106,15 g/mol
Bod varu: 217 °C (1013 hPa)
Bod tání: 17…19 °C
Hustota: 1,2199 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004897
CAS číslo: 107-96-0
EINECS: 203-537-0
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 17 - 19 °C
Molar Mass 106.14 g/mol
Boiling Point 110 °C (20 hPa)
Vapor Pressure 0.053 hPa (20 °C)
Flash Point 93 °C
Refractive Index 1.4911 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.60 %(V)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (120 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 350 °C