3-Mercaptopropionic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 107-96-0
Molecular Formula: C3H6O2S
Formula Weight: 106.14
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4920
Melting Point: 17-19°
Boiling Point: 110-111°/15mm
Beilstein Reference: 773807
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004897
Vzorec:
C₃H₆O₂S Bod varu: 110…111 °C (15 mmHg) Bod tání: 17…19 °C Hustota: 1,220 Bod vzplanutí: 93 °C (199 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004897 CAS číslo: 107-96-0 EINECS: 203-537-0 UN: 2922 ADR: 8,II |