Tisk…
3-Mercaptopropionic acid 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
125531000 125535000 125530025
ACRO125531000EA 1730 CZK
ACRO125531000 ACRO125535000 ACRO125530025
3-Mercaptopropionic acid 99+%
3-Mercaptopropionic acid
Vzorec: C₃H₆O₂S
Bod varu: 110…111 °C (15 mmHg)
Bod tání: 17…19 °C
Hustota: 1,218 g/cm³
Bod vzplanutí: 124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004897
CAS číslo: 107-96-0
EINECS: 203-537-0
UN: 2922
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Titration Iodimetric 99.0 to 101.0 %