Tisk…

Kyselina glykolová, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

124737-100G 124737-12KG 124737-25G 124737-500G
SIAL124737-100GEA 2550 CZK
SIAL124737-100G SIAL124737-12KG SIAL124737-25G SIAL124737-500G
Kyselina glykolová, Sigma-Aldrich®
Kyselina glykolová
Vzorec: C₂H₄O₃
Bod varu: 266 °C (1013 hPa)
Bod tání: 79…80 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004312
CAS číslo: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04511

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR