Kyselina glykolová ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
A12511.22
A12511.36
A12511.22EA
2030
CZK
A12511.22
A12511.36
Kyselina glykolová ≥98%
Kyselina glykolová
Purity: 98%
CAS No.: 79-14-1
Molecular Formula: C2H4O3
Formula Weight: 76.05
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.49
Appearance: White
Odour: Unpleasant
pH: 2
Melting Point: 74-80°
Beilstein Reference: 1209322
Merck Reference: 14,4498
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004312
Vzorec:
C₂H₄O₃ Bod varu: 266 °C (1013 hPa) Bod tání: 74…80 °C Hustota: 1,49 Bod vzplanutí: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004312 CAS číslo: 79-14-1 EINECS: 201-180-5 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,4498 |