Kyselina glykolová 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
154510250
154511000
154515000
154510025
ACRO154510250EA
1410
CZK
ACRO154510250
ACRO154511000
ACRO154515000
ACRO154510025
Kyselina glykolová 99%
Kyselina glykolová
Vzorec:
C₂H₄O₃ Bod varu: 100 °C (760 mmHg) Bod tání: 72…80 °C Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004312 CAS číslo: 79-14-1 EINECS: 201-180-5 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 13,04511 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Adhering crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 72 to 80 °C |
Water | ≤1 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % (On dry substance) |