12-Hydroxylauric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
12-Hydroxydodecanoic acid, 12-Hydroxydodecylic acid
198781-1G
198781-25G
198781-5G
SIAL198781-1GEA
2160
CZK
SIAL198781-1G
SIAL198781-25G
SIAL198781-5G
12-Hydroxylauric acid, Sigma-Aldrich®
12-Hydroxylauric acid
Vzorec:
C₁₂H₂₄O₃ |
MDL Number:
MFCD00002739 CAS číslo: 505-95-3 EINECS: 208-025-0 |