Tisk…
Sarcosine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S7672-100G S7672-10MG S7672-25G
SIALS7672-100GEA 22850 CZK
SIALS7672-100G SIALS7672-10MG SIALS7672-25G
Sarcosine, Sigma-Aldrich®
Sarcosine
Vzorec: C₃H₇NO₂
Bod varu: 185 °C (1013 hPa)
Bod tání: 63 °C
Hustota: 1,301 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004279
CAS číslo: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Merck Index: 12,08519