Tisk…
Sarcosine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: H-Sar-OH, N-Methylglycine, Methylaminoacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
84532-1KG 84532-250G
SIAL84532-1KGEA 10320 CZK
SIAL84532-1KG SIAL84532-250G
Sarcosine, Sigma-Aldrich®
Sarcosine
Vzorec: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Bod varu: 185 °C (1013 hPa)
Bod tání: 63 °C
Hustota: 1,301 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004279
CAS číslo: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Merck Index: 12,08519