Tisk…

Sarcosine, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

131776-100G 131776-500G
SIAL131776-100GEA 1850 CZK
SIAL131776-100G SIAL131776-500G
Sarcosine, Sigma-Aldrich®
Sarcosine
Vzorec: C₃H₇NO₂
Bod varu: 185 °C (1013 hPa)
Bod tání: 63 °C
Hustota: 1,301 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004279
CAS číslo: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Merck Index: 12,08519

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR