Tisk…
Sarcosine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: H-Sar-OH, N-Methylglycine, Methylaminoacetic acid
157741000 157745000 157740025
ACRO157741000EA 1320 CZK
ACRO157741000 ACRO157745000 ACRO157740025
Sarcosine 98%
Sarcosine
Vzorec: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Bod varu: 185 °C (1013 hPa)
Bod tání: 208 °C (rozkl.)
Hustota: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004279
CAS číslo: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Merck Index: 12,08519
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
Solubility (25 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 ≥97.5 %