Tisk…
L-Methionin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16010.0025 8.16010.0100
8.16010.0025EA 844 CZK
8.16010.0025 8.16010.0100
L-Methionin for synthesis, Sigma-Aldrich®
L-Methionin
Vzorec: C₅H₁₁NO₂S
Bod varu: 278 °C (1013 hPa)
Bod tání: 136 °C
Hustota: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063097
CAS číslo: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 48 g/l (20 °C)
Melting Point 280 - 285 °C
Molar Mass 149.2 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)