Tisk…
L-Methionin
Dodavatel: PanReac AppliChem
A1340.1000 A1340.0100
A1340.1000EA 9800 CZK
A1340.1000 A1340.0100
L-Methionin
L-Methionin
Vzorec: C₅H₁₁NO₂S
Bod varu: 278 °C (1013 hPa)
Bod tání: 136 °C
Hustota: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063097
CAS číslo: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004