Glycin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
G7126-100G
G7126-1KG
G7126-25KG
G7126-500G
G7126-5KG
G7126-10MG
SIALG7126-100GEA
1820
CZK
SIALG7126-100G
SIALG7126-1KG
SIALG7126-25KG
SIALG7126-500G
SIALG7126-5KG
SIALG7126-10MG
Glycin, Sigma-Aldrich®
Glycin
Vzorec:
NH₂CH₂COOH Bod varu: 181 °C (1013 hPa) Bod tání: 83 °C Hustota: 1,64 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008131 CAS číslo: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 13,04504 |