Tisk…
Glycin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
24403.298EA 4570 CZK
24403.298 24403.367 24403.460
Glycin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Glycin
Vzorec: NH₂CH₂COOH
Bod varu: 181 °C (1013 hPa)
Bod tání: 83 °C
Hustota: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008131
CAS číslo: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %