Tisk…
Glycin ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
A13816.0C A13816.0E A13816.36
A13816.0CEA 14970 CZK
A13816.0C A13816.0E A13816.36
Glycin ≥99%
Glycin
Vzorec: NH₂CH₂COOH
MW: 75.07
Bod varu: 181
Bod tání: ∼ 245 °C (rozkl.)
Hustota: 1.595
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008131
CAS číslo: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) White
Form crystalline powder
Assay (Non-aqueous acid-base Titration) 98.5%