Tisk…
Kyselina 6-aminokaprová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 6-Aminocaproic Acid, H-Eahx-OH, ε-Amino-n-caproic acid, 6-Aminohexanoic acid, Aminocaproic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
07260-100G 07260-1KG 07260-500G
SIAL07260-100GEA 2090 CZK
SIAL07260-100G SIAL07260-1KG SIAL07260-500G
Kyselina 6-aminokaprová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 6-aminokaprová
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Bod varu: 257 °C (1013 hPa)
Bod tání: 127 °C
Bod vzplanutí: 207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008238
CAS číslo: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431