Tisk…
Kyselina 6-aminokaprová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 6-Aminocaproic Acid, H-Eahx-OH, ε-Amino-n-caproic acid, 6-Aminohexanoic acid, Aminocaproic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00145.0005 8.00145.0250 8.00145.1000
8.00145.0005EA 743 CZK
8.00145.0005 8.00145.0250 8.00145.1000
Kyselina 6-aminokaprová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina 6-aminokaprová
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Bod varu: 257 °C (1013 hPa)
Bod tání: 127 °C
Bod vzplanutí: 207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008238
CAS číslo: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 800 g/l (20 °C)
Molar Mass 131.17 g/mol
Flash Point 207 - 209 °C
pH 7.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)