Kyselina 6-aminokaprová 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Aminocaproic Acid, H-Eahx-OH, ε-Amino-n-caproic acid, 6-Aminohexanoic acid, Aminocaproic Acid
A14719.0E
A14719.22
A14719.36
A14719.0EEA
13320
CZK
A14719.0E
A14719.22
A14719.36
Kyselina 6-aminokaprová 99%
Kyselina 6-aminokaprová
Purity: 99%
CAS No.: 60-32-2
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Physical Form: Cryst powder
Appearance: White
Melting Point: 210-212°
Beilstein Reference: 906872
Merck Reference: 14,432
MDL No.: MFCD00008238
Vzorec:
C₆H₁₃NO₂ MW: 131,17 g/mol Bod varu: 257 °C (1013 hPa) Bod tání: 210…212 °C Bod vzplanutí: 207 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008238 CAS číslo: 60-32-2 EINECS: 200-469-3 Merck Index: 14,432 |