Tisk…
Kyselina 6-aminokaprová 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
103301000 103305000 103300025 103300100
ACRO103301000EA 2840 CZK
ACRO103301000 ACRO103305000 ACRO103300025 ACRO103300100
Kyselina 6-aminokaprová 99+%
Kyselina 6-aminokaprová
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Bod varu: 257 °C (1013 hPa)
Bod vzplanutí: 207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008238
CAS číslo: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 209 °C (Dec)
Solubility (13g/100ml H2O) Clear colorless solution
Titration with HClO4 ≥99.0 %