Tisk…
5-Aminovaleric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
123188-25G 123188-5G
SIAL123188-25GEA 5480 CZK
SIAL123188-25G SIAL123188-5G
5-Aminovaleric acid, Sigma-Aldrich®
5-Aminovaleric acid
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Bod varu: 248 °C (1013 hPa)
Bod tání: 157…158 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008232
CAS číslo: 660-88-8
EINECS: 211-544-5