Tisk…
5-Aminovaleric acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
153910050 153910250
ACRO153910050EA 1760 CZK
ACRO153910050 ACRO153910250
5-Aminovaleric acid 97%
5-Aminovaleric acid
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Bod varu: 248 °C (1013 hPa)
Bod tání: 158…161 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008232
CAS číslo: 660-88-8
EINECS: 211-544-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow solution
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %