Tisk…
Manganese(II) acetate, anhydrous 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
389140050 389140250 389141000
ACRO389140050EA 1110 CZK
ACRO389140050 ACRO389140250 ACRO389141000
Manganese(II) acetate, anhydrous 98+%
Manganese(II) acetate
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mn
MW: 173,03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013039
CAS číslo: 638-38-0
EINECS: 211-334-3
Merck Index: 12,05763
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.0 %