Stearan zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Stearic acid zinc salt, Zinc(II) stearate
M-Clarity™ quality level = MQ200
307564-1KG
307564-25G
307564-3KG
SIAL307564-1KGEA
1690
CZK
SIAL307564-1KG
SIAL307564-25G
SIAL307564-3KG
Stearan zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Stearan zinečnatý
Vzorec:
C₃₆H₇₀O₄Zn Bod tání: 140 °C Hustota: 1,095 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 276 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013031 CAS číslo: 557-05-1 EINECS: 209-151-9 Merck Index: 13,10212 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...