Stearan zinečnatý (12,5 - 14% ZnO)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
33238.A1
33238.A7
33238.30
33238.18
33238.A1EA
1860
CZK
33238.A1
33238.A7
33238.30
33238.18
Stearan zinečnatý (12,5 - 14% ZnO)
Stearan zinečnatý
CAS No.: 557-05-1
Molecular Formula: Zn[CH3(CH2)16CO2]2
Formula Weight: 632.48
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 130°
MDL No.: MFCD00013031
Vzorec:
C₃₆H₇₀O₄Zn Bod tání: 130 °C Hustota: 1,095 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 276 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013031 CAS číslo: 557-05-1 EINECS: 209-151-9 Merck Index: 14,10158 |