Tisk…
Zinc acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
383317-100G 383317-25G
SIAL383317-100GEA 10150 CZK
SIAL383317-100G SIAL383317-25G
Zinc acetate, Sigma-Aldrich®
Zinc acetate
Vzorec: C₄H₆O₄Zn
Bod varu: 908 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012454
CAS číslo: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256