Tisk…

Zinc acetate 99%, pure

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

370080250 370081000
ACRO370080250EA 4090 CZK
ACRO370080250 ACRO370081000
Zinc acetate 99%, pure
Zinc acetate
Vzorec: C₄H₆O₄Zn
MW: 183.48
Bod varu: 908
Bod tání: 83…86 °C
Hustota: 1.735
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012454
CAS číslo: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR