Tisk…
Octan rtuťnatý ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12478.14 A12478.22 A12478.36
A12478.14EA 1080 CZK
A12478.14 A12478.22 A12478.36
Octan rtuťnatý ≥98%
Octan rtuťnatý
Purity: 98+% CAS No.: 1600-27-7 Molecular Formula: C4H6HgO4 Formula Weight: 318.68 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 3563831 Merck Reference: 14,5873 UN No.: 1629 MDL No.: MFCD00012165
Vzorec: (H₃CCOO)₂Hg
Bod tání: 179…182 °C
Hustota: 3,28
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012165
CAS číslo: 1600-27-7
EINECS: 216-491-1
UN: 1629
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5873