Tisk…
Octan rtuťnatý 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
255650050 255651000 255650010
ACRO255650050EA 1460 CZK
ACRO255650050 ACRO255651000 ACRO255650010
Octan rtuťnatý 99+%
Octan rtuťnatý
Vzorec: (H₃CCOO)₂Hg
Bod tání: 179…182 °C
Hustota: 3,27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012165
CAS číslo: 1600-27-7
EINECS: 216-491-1
UN: 1629
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05898
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.02 % (substances not reducible with formic acid)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Nitrate (NO3) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤4000 ppm