Tisk…
Octan stříbrný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
204374-10G 204374-50G
SIAL204374-10GEA 7500 CZK
SIAL204374-10G SIAL204374-50G
Octan stříbrný, Sigma-Aldrich®
Octan stříbrný
Vzorec: C₂H₃AgO₂
Bod tání: 2000 °C
Hustota: 3,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012446
CAS číslo: 563-63-3
EINECS: 209-254-9
Merck Index: 12,08648