Tisk…
Octan stříbrný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Silver acetate, Acetic acid silver (I) salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01504.0005 8.01504.0025 8.01504.0100
8.01504.0005EA 1730 CZK
8.01504.0005 8.01504.0025 8.01504.0100
Octan stříbrný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Octan stříbrný
Vzorec: C₂H₃AgO₂
Bod tání: 2000 °C
Hustota: 3,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012446
CAS číslo: 563-63-3
EINECS: 209-254-9
UN: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08648
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 10.2 g/l (20 °C)
Molar Mass 166.91 g/mol
Density 3.26 g/cm3 (20 °C)