Tisk…
Octan stříbrný 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Silver acetate, Acetic acid silver (I) salt
202390250 202391000 202395000
ACRO202390250EA 7650 CZK
ACRO202390250 ACRO202391000 ACRO202395000
Octan stříbrný 99%, pure
Octan stříbrný
Vzorec: C₂H₃AgO₂
Bod tání: 2000 °C
Hustota: 3,25 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012446
CAS číslo: 563-63-3
EINECS: 209-254-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08648
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %