Tisk…
Copper(II) acetate, anhydrous 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
405370500 405370010 405372500
ACRO405370500EA 5850 CZK
ACRO405370500 ACRO405370010 ACRO405372500
Copper(II) acetate, anhydrous 99%, pure
Copper(II) acetate
Vzorec: CuCH₃CO₂
Bod varu: 240 °C (1013 hPa)
Bod tání: 115 °C
Hustota: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008690
CAS číslo: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,02690
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %