Tisk…
N-Lauroylsarcosine sodná sůl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Lauroylsarcosine sodium, Sarkosyl, Sodium lauroyl sarcosine, Sodium N-lauroylsarcosinate, Sodium N-dodecanoyl-N-methylglycinate
L9150-100G L9150-250G
SIALL9150-100GEA 4870 CZK
SIALL9150-100G SIALL9150-250G
N-Lauroylsarcosine sodná sůl, Sigma-Aldrich®
N-Lauroylsarcosine sodná sůl
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
MW: 293,38 g/mol
Bod tání: 45…47 °C
Bod vzplanutí: >150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042728
CAS číslo: 137-16-6
EINECS: 205-281-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,04379
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&vid=48c74917d6a93a32467317ef6c6fdbf24f3b6dc2&prid=web&clid=SAPDAM