Tisk…
N-Lauroylsarcosine sodná sůl for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14715.0100 8.14715.0500
8.14715.0100EA 768 CZK
8.14715.0100 8.14715.0500
N-Lauroylsarcosine sodná sůl for synthesis, Sigma-Aldrich®
N-Lauroylsarcosine sodná sůl
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Bod tání: 45…47 °C
Bod vzplanutí: >150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042728
CAS číslo: 137-16-6
EINECS: 205-281-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,04379
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&vid=48c74917d6a93a32467317ef6c6fdbf24f3b6dc2&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 45 - 47 °C
Molar Mass 293.38 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Flash Point 150 °C
pH 8 (30 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Sarcosyl, Sodium lauroylsarcosinate
Hill Formula C15H28NNaO3
Chemical Formula CH3-(CH2)10-CO-N(CH3)-CH2-COONa