Tisk…
Mravenčan amonný, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Formic acid ammonium salt
MQ100
70221-100G-F 70221-25G-F
70221-100G-FEA 15710 CZK
70221-100G-F 70221-25G-F
Mravenčan amonný, Supelco®
Mravenčan amonný
Vzorec: HCO₂NH₄
MW: 63.06
Bod tání: 119…121 °C
Hustota: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013103
CAS číslo: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec6624d7371e0dbb4d2a675f6211caf050977b7a&vid=c400f3c8a2a85a24a5d388a2dcd7dc61f129690a&prid=web&clid=SAPDAM