Tisk…
Mravenčan amonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Formic acid ammonium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
09735-250G 09735-50G
SIAL09735-250GEA 11990 CZK
SIAL09735-250G SIAL09735-50G
Mravenčan amonný, Sigma-Aldrich®
Mravenčan amonný
Vzorec: HCO₂NH₄
Bod tání: 119…121 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013103
CAS číslo: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525