Tisk…
Mravenčan amonný, (max. 3% H₂O) 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Formic acid ammonium salt
A10699.0B A10699.0I A10699.30
A10699.0BEA 2120 CZK
A10699.0B A10699.0I A10699.30
Mravenčan amonný, (max. 3% H₂O) 97%
Mravenčan amonný
Purity: 97% CAS No.: 540-69-2 Molecular Formula: CH5NO2 Formula Weight: 63.06 Odour: Ammonia-like Melting Point: ca 116° Beilstein Reference: 3625095 Merck Reference: 14,523 MDL No.: MFCD00013103
Vzorec: HCO₂NH₄
MW: 63.06
Bod tání: ∼116 °C
Hustota: 1.28
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013103
CAS číslo: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 14,523