Tisk…
Mravenčan amonný 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Formic acid ammonium salt
168610010 168615000 168610051
ACRO168610010EA 2420 CZK
ACRO168610010 ACRO168615000 ACRO168610051
Mravenčan amonný 97%
Ammonium formate
Vzorec: HCO₂NH₄
MW: 63,06 g/mol
Bod tání: 115…120 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013103
CAS číslo: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %
HPLC ≥94.0 %